Print…
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Fórmula: C₈H₈BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846037
Número CAS: 627463-25-6