Print…
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53129-1G PC53129-250MG PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA 281 EUR
APOSPC53129-1G APOSPC53129-250MG APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄BrClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09861346
Número CAS: 1019016-66-0