Print…
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 754 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₂BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29036692
Número CAS: 1980053-04-0