Print…
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53104-1G PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA 406 EUR
APOSPC53104-1G APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28740343
Número CAS: 1807155-63-0