Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53099-1G PC53099-250MG PC53099-5G
APOSPC53099-1GEA 422 EUR
APOSPC53099-1G APOSPC53099-250MG APOSPC53099-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol
Fórmula: C₁₄H₅F₂₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792520
Número CAS: 39239-77-5