Print…
Perfluorobutyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 183 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Fórmula: C₄BrF₉
Peso Molecular: 298.932 g/mol
Ponto de ebulição: 43…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082622
Número CAS: 375-48-4