Print…
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53075-1G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 29 EUR
APOSPC53075-1G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₈H₇BF₃O·K
Peso Molecular: 226.045 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368352
Número CAS: 854906-74-4