Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 633 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.005 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09935620
Número CAS: 936249-94-4