Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 109 EUR
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18394957
Número CAS: 954388-59-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III