Print…
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2,2-difluoroacetyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-100GEA 389 EUR
APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Fórmula: C₄Br₂F₄O₃
Ponto de ebulição: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24842567
Número CAS: 7601-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II