Print…
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 165 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840797
Número CAS: 884495-47-0