Print…
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 859 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Peso Molecular: 240.127 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22393602
Número CAS: 1823296-98-5