2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC53038-1G
PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA
754
EUR
APOSPC53038-1G
APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula:
C₈H₄BrF₅ Peso Molecular: 275.013 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28897198 Número CAS: 1934665-18-5 UN: 3265 ADR: 8 III |