Print…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1160 EUR
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O
Peso Molecular: 212.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28897197
Número CAS: 1936257-01-0