Print…
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC53036-1G PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA 447 EUR
APOSPC53036-1G APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28897196
Número CAS: 1935441-96-5