Print…
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 406 EUR
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄F₄N₂
Peso Molecular: 204.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155024
Número CAS: 1360936-21-5