Print…
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53031-1G PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA 0 EUR
APOSPC53031-1G APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₈H₅F₄NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155023
Número CAS: 334929-98-5