Print…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53028-1G PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA 480 EUR
APOSPC53028-1G APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Fórmula: C₈H₄Br₂ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155021
Número CAS: 1805575-98-7
UN: 3261
ADR: 8,III