Print…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11856020
Número CAS: 1114809-13-0