Print…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 290 EUR
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28140548
Número CAS: 1820649-92-0