Print…
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1,3,5-trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1,3,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53015-1G PC53015-5G
APOSPC53015-1GEA 209 EUR
APOSPC53015-1G APOSPC53015-5G
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇HBrF₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28140547
Número CAS: 844439-00-5