Print…
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)ethanol
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 115 EUR
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClFN₃O
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02629720
Número CAS: 16255-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III