Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 219 EUR
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₅F₃O
Peso Molecular: 186.131 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839994
Número CAS: 886363-40-2
UN: 1993
ADR: 3 III