Print…
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530057-1G PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA 654 EUR
APOSPC530057-1G APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃N·ClH
Peso Molecular: 287.708 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31536877
Número CAS: 472964-20-8