Print…
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 806 EUR
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28144979
Número CAS: 203860-02-0