Print…
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propan-1-ol
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 579 EUR
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Fórmula: C₉H₁₂FNO
Peso Molecular: 169.196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214664
Número CAS: 938462-29-4