Print…
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 695 EUR
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Fórmula: C₈H₉ClFNO
Peso Molecular: 189.615 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16040267
Número CAS: 1250241-63-4