Print…
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530044-1G PC530044-250MG PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA 783 EUR
APOSPC530044-1G APOSPC530044-250MG APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Fórmula: C₉H₁₂FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09744986
Número CAS: 35373-68-3