Print…
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
PC530038-1G PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA 473 EUR
APOSPC530038-1G APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09256371
Número CAS: 1213968-04-7