Print…
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Trp(6-F)-OH, (S)-2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530036-1G PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA 317 EUR
APOSPC530036-1G APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137731
Número CAS: 19310-00-0