Print…
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-DL-Trp(7-F)-OH, 2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530034-1G PC530034-250MG
APOSPC530034-1GEA 470 EUR
APOSPC530034-1G APOSPC530034-250MG
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
7-Fluoro-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264339
Número CAS: 53314-95-7