Print…
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-F)-OH
PC530031-1G PC530031-250MG PC530031-500MG
APOSPC530031-1GEA 870 EUR
APOSPC530031-1G APOSPC530031-250MG APOSPC530031-500MG
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
5-Fluoro-L-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066470
Número CAS: 16626-02-1