Print…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 699 EUR
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071794
Número CAS: 1236862-38-6