Print…
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 77 EUR
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃
Peso Molecular: 253.059 g/mol
Densidade: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10567022
Número CAS: 130365-87-6