Print…
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 139 EUR
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Fórmula: C₇H₁₂FNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18633001
Número CAS: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III