Print…
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 59.6 EUR
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso Molecular: 233.187 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363507
Número CAS: 936630-57-8