Print…
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530014-1G PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA 140 EUR
APOSPC530014-1G APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113656
Número CAS: 723284-81-9