Print…
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 69.6 EUR
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840458
Número CAS: 151911-33-0