Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC53001-1G PC53001-5G PC53001-10G PC53001-25G
APOSPC53001-1GEA 249 EUR
APOSPC53001-1G APOSPC53001-5G APOSPC53001-10G APOSPC53001-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06660255
Número CAS: 86256-18-0