Print…
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA 172 EUR
APOSPC530009-1G APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840459
Número CAS: 151911-23-8