Print…
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530002-1G PC530002-250MG
APOSPC530002-1GEA 213 EUR
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371994
Número CAS: 266360-60-5