Print…
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 165 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₂
Peso Molecular: 316.016 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059374
Número CAS: 766473-89-6