Print…
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5263-1G PC5263-25G PC5263-5G
APOSPC5263-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5263-1G APOSPC5263-25G APOSPC5263-5G
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Fórmula: C₉H₁₃F₃O₃
Ponto de ebulição: 46 °C (2,3 mm Hg)
Densidade: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532486
Número CAS: 217195-91-0