Print…
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5261-1G PC5261-250MG
APOSPC5261-1GEA 947 EUR
APOSPC5261-1G APOSPC5261-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-2-ol
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-2-ol
Fórmula: C₇H₅F₁₁O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460482
Número CAS: 914637-05-1