Print…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-5-formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 509 EUR
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrF₅O₂S
Peso Molecular: 327.066 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501045
Número CAS: 1208718-46-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III