Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC52480-10G PC52480-1G PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA 574 EUR
APOSPC52480-10G APOSPC52480-1G APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Fórmula: C₉H₆F₆
Peso Molecular: 228.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2385323-82-8