Print…
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)aniline, 2-Amino-6-bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC5248-1G PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA 357 EUR
APOSPC5248-1G APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₅BrF₅NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501042
Número CAS: 1159512-29-4