Print…
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 132 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₁H₈F₆O₂
Peso Molecular: 286.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674033
Número CAS: 181772-16-7