Print…
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 522 EUR
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso Molecular: 216.181 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09951709
Número CAS: 1017030-88-4