Print…
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 522 EUR
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fórmula: C₁₆H₁₄F₃NO₃
Peso Molecular: 325.282 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2514942-07-3